Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagenzglasgestelle: Resmer™ Fertigungstechnologie
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagenzglasgestelle gewährleisten den sicheren Halt ganzer Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen mit Durchmessern von 13, 16, 20, 25 und 30 mm. Diese Gestelle werden für außergewöhnliche Stärke und Haltbarkeit in einem Stück gegossen und sind unbeschichtet, um Abplatzen, Abblättern oder Rosten zu vermeiden.
- Auf der glatten Oberfläche können sich Verunreinigungen schwerer festsetzen; keine bruchanfälligen Schweißstellen, keine scharfen Kanten.
- Breite Stege am Ende des Racks bieten Platz für große Etiketten zur einfachen Identifikation der Proben.
- Höheres spezifisches Gewicht als Wasser sorgt für festen Stand im Wasserbad ohne Aufschwimmen.
- Halten den meisten Laborchemikalien und Temperaturen bis +121°C stand und sind so für verschiedenste Verfahren im Labor geeignet
- Sechs leuchtende Farben erleichtern die Organisation Ihrer Proben.
- Konische 15 ml-Röhrchen passen in 20 mm-Gestelle; konische 50 ml-Röhrchen passen in 30 mm-Gestelle.
- Keine Montage erforderlich ist; das Rack ist sofort einsatzbereit.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Teströhrchengestell |
| Beschreibung | Unwire Röhrchengestell |
| Array | 6 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Gelb |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (13 mm) |
| Material | Acetal-Kunststoff |
| Positionen | 72 |
| Form | Rechteckig |
| Einschübe | 3 Stufen |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.