Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10480051
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte):
13 mm-Röhrchen
16mm Tubes
16 mm-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10480051
Marke: Thermo Scientific™ 59760416
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen sind in einem Stück gefertigt und eignen sich für die Aufbewahrung kompletter Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen.
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen sind in einem Stück mit der Thermo Scientific™ ResMer™ Fertigungstechnik gefertigt und halten ganze Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen.
Eigenschaften:
  • Das höheres spezifische Gewicht als Wasser des Gestells sorgt für festen Stand im Wasserbad.
  • Platz für ganze Testreihen an Teströhrchen oder Zentrifugenröhrchen mit Durchmessern von 13, 16, 20, 25 und 30 mm oder von 72 Röhrchen mit kleinerem Durchmesser
  • Vier leuchtende Farben erleichtern die Organisation Ihrer Proben
  • Eignen sich für große Etiketten zur einfachen Identifizierung von Proben
Hinweis:
Diese Gestelle sind nicht autoklavierbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Beschreibung Unwire Röhrchengestell
Array 6 x 12
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Grün
Aufnahmevermögen Röhrchen (16 mm)
Material Polypropylen
Positionen 72
Form Rechteckig
Einschübe 3 Stufen
Zur Verwendung mit (Geräte) 16 mm-Röhrchen
Abmessungen (L x B x H) 24.9 x 12.7 x 6.7 cm
Länge (metrisch) 24.9 cm
Länge (angloamerikanisch) 9.75 Zoll
Breite (metrisch) 12.7 cm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Höhe (metrisch) 6.7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2,75 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 16 mm
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Show More Show Less
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.