Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10461561
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte):
13 mm-Röhrchen
16mm Tubes
16 mm-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10461561
Marke: Thermo Scientific™ 59760413
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen sind in einem Stück gefertigt und eignen sich für die Aufbewahrung kompletter Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen.
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Teströhrchengestelle aus Polypropylen sind in einem Stück mit der Thermo Scientific™ ResMer™ Fertigungstechnik gefertigt und halten ganze Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen.
Eigenschaften:
  • Das höheres spezifische Gewicht als Wasser des Gestells sorgt für festen Stand im Wasserbad.
  • Platz für ganze Testreihen an Teströhrchen oder Zentrifugenröhrchen mit Durchmessern von 13, 16, 20, 25 und 30 mm oder von 72 Röhrchen mit kleinerem Durchmesser
  • Vier leuchtende Farben erleichtern die Organisation Ihrer Proben
  • Eignen sich für große Etiketten zur einfachen Identifizierung von Proben
Hinweis:
Diese Gestelle sind nicht autoklavierbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Beschreibung Unwire Röhrchengestell
Array 6 x 12
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Grün
Aufnahmevermögen Röhrchen (13 mm)
Material Polypropylen
Positionen 72
Form Rechteckig
Einschübe 3 Stufen
Zur Verwendung mit (Geräte) 13 mm-Röhrchen
Abmessungen (L x B x H) 20 x 10.2 x 5.7 cm
Länge (metrisch) 20 cm
Länge (angloamerikanisch) 7.75 in.
Breite (metrisch) 10.2 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Höhe (metrisch) 5.7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2,25 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 13 mm
Innendurchmesser (metrisch) 13 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.