Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Gestelle in halber Größe: Resmer™ Fertigungstechnologie
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10360291
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Weiß
Array:
3 x 3
4 x 4
4 x 5
6 x 6
Zur Verwendung mit (Geräte):
13 mm-Röhrchen
16mm Tubes
16 mm-Röhrchen
20 mm-Röhrchen
25 mm-Röhrchen
30 mm-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10360291
Marke: Thermo Scientific™ 59720430
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Organisieren und lagern Sie Proben mit den Platz sparenden Gestellen in halber Größe, ideal für den Einsatz in Inkubatoren, Kühlgeräten, Gefriergeräten, in Laborabzügen und auf Arbeitsflächen.
Organisieren und lagern Sie Proben mit diesen Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Gestellen in halber Größe, die alle Merkmale der Unwire Gestelle in voller Größe mit sich bringen, aber nur halb so viel Platz benötigen. Diese Gestelle passen problemlos in Eis- oder Wasserbäder, schwimmen nicht und sind ideal für den Einsatz in Inkubatoren, Kühlschränken, Gefriergeräten, in Laborabzügen und auf Arbeitsflächen. In vier leuchtenden Farben hergestellt, erleichtern die Organisation Ihrer Proben.
  • Hergestellt mit der Thermo Scientific™ Resmer™ Fertigungstechnik.
  • Die Gestelle sind mehrmals autoklavierbar.
  • Auf der glatten Oberfläche können sich Verunreinigungen schwerer festsetzen; keine bruchanfälligen Schweißstellen, keine scharfen Kanten.
  • Seiten mit Bereich für Beschriftungen.
  • Halten den meisten Laborchemikalien und Temperaturen bis 121°C stand und eignen sich somit für verschiedenste Verfahren im Labor.
  • Konische 15 ml-Röhrchen passen in 20 mm-Gestelle; konische 50 ml-Röhrchen passen in 30 mm-Gestelle.
  • Bereits zusammengesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchenhalbgestell
Beschreibung Unwire Reagenzglas-Gestell halbe Größe
Array 3 x 3
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Grün
Aufnahmevermögen Röhrchen (30 mm)
Material Acetal-Kunststoff
Positionen 9
Form Rechteckig
Einschübe 3 Stufen
Zur Verwendung mit (Geräte) 30 mm-Röhrchen
Abmessungen (L x B x H) 10.9 x 10.9 x 8.4 cm
Länge (metrisch) 10.9 cm
Länge (angloamerikanisch) 4,3 in.
Breite (metrisch) 10.9 cm
Breite (angloamerikanisch) 4.3 in.
Höhe (metrisch) 8.4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,3 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 30 mm
Innendurchmesser (metrisch) 30 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.