Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagenzglasgestelle in halber Größe
Die platzsparenden Halbgestelle eignen sich optimal für den Einsatz in Inkubatoren, Kühlgeräten, Tiefkühlgeräten sowie unter Abzugshauben.
Marke: Thermo Scientific™ 5972-0316
11.66 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Passt problemlos in Eis- oder Wasserbäder, ohne darin zu treiben.
- Bestehend aus langlebigem ResMere™ Hochleistungskunststoff
- Widerstandsfähig gegen die meisten Laborchemikalien und Temperaturen von bis zu 121 °C (249.8 °F)
- Mehrmals autoklavierbar
- Jedes Gestell fasst 36 Röhrchen
Spezifikation
Teströhrchenhalbgestell | |
Blau | |
Kunststoff | |
12.7 x 12.7 x 6.8 cm | |
5 in. | |
5 in. | |
2,7 in. |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (16 mm) | |
36 | |
12,7 cm | |
12,7 cm | |
6,8 cm | |
16 mm |