Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ rote LDPE-Sicherheitsspritzflaschen Artikelnummer.: 10529471
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ rote LDPE-Sicherheitsspritzflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10529471
500 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Artikelnummer. 10529471
Marke: Thermo Scientific™ DS24080500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese roten LDPE-Sicherheitsspritzflaschen sind schnell und einfach zu erkennen, verfügen über einen weiten Hals zur schnelleren, sicheren Befüllung.
Die roten Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE-Sicherheitsspritzflaschen sind einfach zu unterscheiden und verfügen über eine breite Öffnung zum schnelleren und sicheren Befüllen.
  • Die Flaschen sind zur einfachen Unterscheidung und sofortigen Erkennung rot gefärbt. Sie sind zur Verwendung mit Säuren, Basen und Alkoholen bestimmt und werden mit roten Polypropylen-Schraubverschlüssen geliefert.
  • Die Flaschen und Auslassspitzen sind für eine gleichmäßige und auslaufsichere† Funktionsweise aus einem Stück gefertigt.
  • Die Spitze ermöglicht einen gleichmäßigen, geraden und ultrafeinen Strahl ohne Verspritzen. Sie kann aber zur Durchflusserhöhung auch abgeschnitten werden.
  • Der Inhalt kann ohne Kippen oder Schütteln ausgegeben werden.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Rot
Beschreibung LDPE-Flasche/Schlauchansatz
Material LDPE
Anzahl pro Karton 4
Anzahl pro Packung 4
Verschlussfarbe Rot
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Produkttyp Sicherheitsspülflasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ rote LDPE-Sicherheitsspritzflaschen >