Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Y-Verbindungsstücke
Maximieren Sie den Flüssigkeitsdurchfluss mit nicht konischen Y-Schlauchverbindungsstücken mit Stecknippeln im Schlauch, gegossen aus Polypropylen-Harz, frei von tierischen Inhaltsstoffen.
Marke: Thermo Scientific™ 6152-0250
27.06 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01980kg
Beschreibung
Diese zylindrischen Thermo Scientific™ Nalgene™ Y-Schlauchverbinder aus Polypropylen sind frei von tierischen Bestandteilen und sorgen für einen reibungslosen Durchfluss. Zur Vermeidung von Kontaminationen sind diese Produkte doppelt verpackt.
- Konstruktion aus Polypropylen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Schlauchverbinder | |
Autoklavierbar | |
1/4 in. | |
1/4 Zoll ID |
Y-Typ-Verbindungsstück | |
Polypropylen | |
6,35 mm | |
72 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.