Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Y-Verbindungsstücke
Maximieren Sie den Flüssigkeitsdurchfluss mit nicht konischen Y-Schlauchverbindungsstücken mit Stecknippeln im Schlauch, gegossen aus Polypropylen-Harz, frei von tierischen Inhaltsstoffen.
Marke: Thermo Scientific™ 6152-0312
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02880kg
Beschreibung
Diese zylindrischen Thermo Scientific™ Nalgene™ Y-Schlauchverbinder aus Polypropylen sind frei von tierischen Bestandteilen und sorgen für einen reibungslosen Durchfluss. Zur Vermeidung von Kontaminationen sind diese Produkte doppelt verpackt.
- Konstruktion aus Polypropylen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Schlauchverbinder | |
Autoklavierbar | |
7,93 mm | |
5/16 in. ID |
Y-Typ-Verbindungsstück | |
5/16 in. | |
Polypropylen | |
72- |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.