Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Top Works™ Platinum-cured Silicone, Polypropylene, Closure, 38 to 430 mm, 3 port Artikelnummer.: 10526361
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Top Works™ Platinum-cured Silicone, Polypropylene, Closure, 38 to 430 mm, 3 port
Artikelnummer. 10526361
3 Anschlüsse – (1) 1/4 in (2) 1/8 in; Größe:38-430; 1 St./Karton
Click to view available options
3 Anschlüsse – (1) 1/4 in (2) 1/8 in; Größe:38-430; 1 St./Karton
Artikelnummer. 10526361
Marke: Thermo Scientific™ 21353803
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Nalgene Rapid-Flow Filterflaschen mit 45 mm-Hals
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ Top Works™ flexible Systeme für Nalgene Flaschen, Ballonflaschen und Medienflaschen zur aseptischen Handhabung von Flüssigkeiten in pharmazeutischen sowie biotechnologischen und labortechnischen Transferanwendungen. Modifizierte Verschlüsse einschließlich platingehärteter Silikonstopfen und Schläuche. Diese auslaufsicheren Systeme ermöglichen im Vergleich zum einfachen Ausgießen eine sicherere, aseptische Handhabung wertvoller Produkte und sind mit unterschiedlichen Anschlüssen, Schlauchlängen und Verschlussgrößen erhältlich.
Eigenschaften:
  • Geeignet für fast alle Nalgene Flaschen und Ballonflaschen.
  • Auslaufsichere† Systeme für die sichere, aseptische Handhabung wertvoller Produkte – im Vergleich zum einfachen Ausgießen
  • Großzügige Schlauchlängen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Behälters, zur einfachen Verwendung mit den meisten Nalgene-Flaschen und Ballonflaschen
  • Anschluss zusätzlicher Komponenten für den Flüssigkeitstransfer, wie z. B. aseptische Verbindungsstücke und Belüftungsfilter, möglich
Bestellinformationen:
Ein Komplettsystem pro Karton.
Kompatibel mit:
GL45-Verschlusssystem für Nalgene Rapid Flow Filterflaschen mit 45 mm-Flaschenhälsen, zusammen mit Schott™, Corning™ und Wheaton™ Medienflaschen. Darüber hinaus kann 2135-5310 mit 140817, 2019-2000 und dem Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ System verwendet werden, um sterile, geschlossene Systeme zu kreieren.
Empfohlen für:
Aseptische Handhabung von Flüssigkeiten für Anwendungen in Bereichen der Pharmazeutik und Biotechnologie.
Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entsprechen der USP Klasse VI, aktuelle Ausgabe.
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Beschreibung 3 Anschlüsse – 1 x 1/4 Zoll (6,35 mm), 2 x 1/8 Zoll (3,18 mm)
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene Flaschen mit 38-430 Verschlüssen
Material Polypropylen, Platinbehandeltes Silikon
Produkttyp Verschluss
Menge Each
Schematics & Diagrams
Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Top Works™ Platinum-cured Silicone, Polypropylene, Closure, 38 to 430 mm, 3 port >