Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dreiwege-Absperrhahn
Erleben Sie die Flexibilität eines Flüssigkeitsübertragungssystems vor Ort mit diesem T-förmigen Dreiwegehahn für ein einfaches Verbinden von zwei oder sogar allen drei Armen des Absperrhahns.
Marke:  Thermo Scientific™ 6470-0004
57.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10792732
  • 78.15 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erleben Sie die Flexibilität eines Flüssigkeitsübertragungssystems vor Ort mit einem Thermo Scientific™ Nalgene™ T-förmigen Dreiwegeabsperrhahn für ein einfaches Verbinden von zwei – oder sogar allen drei – Armen des Absperrhahns.
  • Die Schlauchanschlüsse sind T-förmig angeordnet und für 1/4″ bis 5/16″ geeignet
  • Aus Polypropylen, mit klemm- und auslaufsicheren† Teflon™ TFE-Stöpseln
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sperrhahn
Polypropylen
Polypropylen
4 mm
1 x
Tabuliert
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.