Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific
Marke:  Thermo Scientific™ 4106-0250
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10454881
  • 134.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific
Kombination aus der ausgezeichneten Chemikalienbeständigkeit von FEP und dem Komfort eines Schraubverschlusses Praktisch unzerbrechlich, beinahe vollständig transparent, autoklavierbar, nicht-kontaminierend und beständig gegenüber fast allen Chemikalien
  • Für die Arbeit mit Spurenelementen chemisch sterilisieren oder mit konzentrierter Salpetersäure auskochen
  • Hält Temperaturen von -270° bis +205 °C (-454 bis +401 °F) stand; Verschluss, von -100° bis +150 °C (-148° bis +302 °F) für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen
  • Schraubverschluss verhindert Verschütten und Kontamination
  • Autoklavierbar/Teflon FEP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 oz.
250mL
4
Autoklavierbar
Ja
Unsteril
Schraube
Erlenmeyerkolben mit Schraubverschluss , 250 ml
FEP
1
Wiederverwendbar
Enghals
Flach
38 mm
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Achtung: Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben und auf den Flaschenhals legen.