Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tropfenabgabeflasche aus Teflon™ Fluorpolymer, Tropfverschluss und Kappe aus Tefzel™
Beschreibung
Dosiere starke Säuren/Laugen, Reagenzien und Lösungsmittel mit der Thermo Scientific ™ Nalgene™ Tropfflasche aus Teflon™-Fluorpolymer, dem Tropfverschluss und der Kappe aus Tefzel™, die eine hervorragende chemische Beständigkeit für die Dosierung praktisch aller Chemikalien aufweist. Die angebrachte Tüllenkappe rastet sicher ein und springt nicht ab oder erweist sich als undicht, wenn die verschlossene Flasche zusammengedrückt wird. Verwendbar über einen breiten Temperaturbereich von −105 °C bis +150 °C. Auslaufsicher† bei Verwendung mit dem mitgelieferten Nalgene Verschluss und autoklavierbar.
- Gibt genau ein Tröpfchen nach dem anderen ab
- Praktisch zum einhändigen Arbeiten
- Aus durchsichtigem FEP-Kunststoff
- Autoklavierbar (mit geöffneter Spitze)
- Schraubverschluss und anhängende Verschlusskappe aus Tefzel™ ETFE für die sichere Lagerung
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | Teflon FEP-Tropfflasche mit Tropfverschluss und -kappe |
Material | FEP |
Anzahl pro Karton | 4 |
Anzahl pro Packung | 1 |
Zertifizierung/Konformität | USP-Klasse VI |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421983 | Konformitätsbescheinigung | 30/01/2025 | 2414-0030 |
1394193 | Konformitätsbescheinigung | 18/10/2023 | 2414-0030 |
1390659 | Konformitätsbescheinigung | 12/08/2023 | 2414-0030 |
1384229 | Konformitätsbescheinigung | 17/05/2023 | 2414-0030 |
1379862 | Konformitätsbescheinigung | 05/02/2023 | 2414-0030 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
75Stunden
3Minuten
41Sekunden
8Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Teflon™ ist eine Marke der Chemours Company FC, LLC, die unter Lizenz von Nalge Nunc International Corporation verwendet wird.
† Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen.
Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.