Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Schwebende Magnetrührstäbe
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
54 mm
92mm
155 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
1000 ml-Becher
250 ml-Messbecher
4000 ml-Messbecher
Höhe (metrisch):
28 mm
30mm
31 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Description
Durchgehendes Rühren von Gewebekulturen bei niedriger Geschwindigkeit mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ schwebenden Magnetrührstäben.
Eigenschaften:
- Die Beine lassen sich zusammenfalten, damit sie durch Öffnungen von 1,5 Zoll bzw. 38 mm passen.
- Der Rührstab schwebt über dem Gefäßboden, um eine Beschädigung der Zellen zu verhindern
- Gleichmäßiges Rühren auch bei sehr niederen Drehzahlen
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis zu 150°°C
- Der Alnico V Magnet mit ETFE-Klammer ist von PTFE umschlossen
Hinweis:
Zum Reinigen zerlegen.
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Schwimmer-Magnetrührstab |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,125 in. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 250 ml-Messbecher |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,125 in. |
| Höhe (metrisch) | 28 mm |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 54 mm |
| Material | PTFE |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Rührstab |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.