Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ saugfähiges Laborpapier
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521509
Click to view available options
Beschreibung:
150 Pk.
Breite Rolle
Lange Matte
Matte
Rolle
Rollenspenderpackung 250 ft.
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
150 Stück
175 Stück
350 Stück
4 Rollen
50 Stück
61 Meter
Artikelnummer. 10661922
Marke: Thermo Scientific™ 7400000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry saugfähiges Laborpapier ist haltbar, wasserdicht, rutschfest und chemisch widerstandsfähig.
Thermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry saugfähiges Laborpapier ist haltbar, wasserdicht, rutschfest und chemisch widerstandsfähig.
Stoffähnliche oberste Materialschicht, die auch nass nicht reißt. Absorbiert verschüttete Flüssigkeiten und dämpft den Aufprall zerbrechlicher Gegenstände ab.
  • Die gepolsterte Oberfläche dämpft den Aufprall zerbrechlicher Gegenstände ab.
  • Die Matten sind rutschfest und flach aufliegend.
  • Die flache Niederflor-Oberfläche gewährleistet Stabilität für leicht kippbare Laborgefäße aus Glas.
  • Das Polyethylen-Stützgewebe ist widerstandsfähig gegen aggressive Chemikalien und schützt Ihren Arbeitsplatz vor verschütteten Flüssigkeiten und Korrosion.
  • Super Versi-Dry absorbiert mit Tausenden von Thermo Scientific Thirsty Cells schnell bis zu 1.050 ml/m2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Oberflächenschutz
Extinktion 1050 ml/m^2
Länge (angloamerikanisch) 250 m .
Länge (metrisch) 76 m
Breite (angloamerikanisch) 20 in.
Breite (metrisch) 51 cm
Beschreibung Rollenspenderpackung 250 ft.
Anzahl pro Karton 1 Rolle
Anzahl pro Packung 1 Rolle
Artikelbeschreibung Versi-Dry Super Absorptionsrollenspender-Packung 20 in. x 250 ft.; 1 Rolle x 250 ft.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.