Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ saugfähiges Laborpapier
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry saugfähiges Laborpapier ist haltbar, wasserdicht, rutschfest und chemisch widerstandsfähig.
Marke:  Thermo Scientific™ 74043-00
286.73 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10460733
  • 511.00 € / 150 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry saugfähiges Laborpapier ist haltbar, wasserdicht, rutschfest und chemisch widerstandsfähig.
Stoffähnliche oberste Materialschicht, die auch nass nicht reißt. Absorbiert verschüttete Flüssigkeiten und dämpft den Aufprall zerbrechlicher Gegenstände ab.
  • Die gepolsterte Oberfläche dämpft den Aufprall zerbrechlicher Gegenstände ab.
  • Die Matten sind rutschfest und flach aufliegend.
  • Die flache Niederflor-Oberfläche gewährleistet Stabilität für leicht kippbare Laborgefäße aus Glas.
  • Das Polyethylen-Stützgewebe ist widerstandsfähig gegen aggressive Chemikalien und schützt Ihren Arbeitsplatz vor verschütteten Flüssigkeiten und Korrosion.
  • Super Versi-Dry absorbiert mit Tausenden von Thermo Scientific Thirsty Cells schnell bis zu 1.050 ml/m2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Oberflächenschutz
20 in.
43 in.
150 Pk.
25
1050 ml/m^2
51cm
110cm
150
Versi-Dry Super Absorptionsmittelmatte 20 Zoll x 43 Zoll; 150 Matten/Karton
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.