Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ saugfähiges Laborpapier
Thermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry saugfähiges Laborpapier ist haltbar, wasserdicht, rutschfest und chemisch widerstandsfähig.
Marke: Thermo Scientific™ 74218-00
118.19 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry saugfähiges Laborpapier ist haltbar, wasserdicht, rutschfest und chemisch widerstandsfähig.
Stoffähnliche oberste Materialschicht, die auch nass nicht reißt. Absorbiert verschüttete Flüssigkeiten und dämpft den Aufprall zerbrechlicher Gegenstände ab.
- Die gepolsterte Oberfläche dämpft den Aufprall zerbrechlicher Gegenstände ab.
- Die Matten sind rutschfest und flach aufliegend.
- Die flache Niederflor-Oberfläche gewährleistet Stabilität für leicht kippbare Laborgefäße aus Glas.
- Das Polyethylen-Stützgewebe ist widerstandsfähig gegen aggressive Chemikalien und schützt Ihren Arbeitsplatz vor verschütteten Flüssigkeiten und Korrosion.
- Super Versi-Dry absorbiert mit Tausenden von Thermo Scientific Thirsty Cells schnell bis zu 1.050 ml/m2
Spezifikation
Oberflächenschutz | |
18 in. | |
20 in. | |
Matte | |
100 |
1050 ml/m^2 | |
46 cm | |
51 cm | |
100 | |
Versi-Dry Super Absorptionsmatte 18 in. x 20 in.; 100 Matten/Karton |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.