Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ saugfähiges Laborpapier
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry saugfähiges Laborpapier ist haltbar, wasserdicht, rutschfest und chemisch widerstandsfähig.
Marke:  Thermo Scientific™ 74240-00
129.35 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10264461
  • 220.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry saugfähiges Laborpapier ist haltbar, wasserdicht, rutschfest und chemisch widerstandsfähig.
Stoffähnliche oberste Materialschicht, die auch nass nicht reißt. Absorbiert verschüttete Flüssigkeiten und dämpft den Aufprall zerbrechlicher Gegenstände ab.
  • Die gepolsterte Oberfläche dämpft den Aufprall zerbrechlicher Gegenstände ab.
  • Die Matten sind rutschfest und flach aufliegend.
  • Die flache Niederflor-Oberfläche gewährleistet Stabilität für leicht kippbare Laborgefäße aus Glas.
  • Das Polyethylen-Stützgewebe ist widerstandsfähig gegen aggressive Chemikalien und schützt Ihren Arbeitsplatz vor verschütteten Flüssigkeiten und Korrosion.
  • Super Versi-Dry absorbiert mit Tausenden von Thermo Scientific Thirsty Cells schnell bis zu 1.050 ml/m2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Oberflächenschutz
18 in.
40 in.
Lange Matte
50
1050 ml/m^2
46cm
102cm
50
Versi-Dry Super Absorptionsmittel 18 in. x 40 in.; 50 Matten/Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.