Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Geradwandige Weithalsbehälter aus Polycarbonat mit Verschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
38mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Beschreibung
In den glasklaren geradwandigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsdosen können Sie Pasten, Feststoffe, Proben und Laborzubehör sammeln und lagern. Dank einem großen Temperaturbereich (-135 °C bis +135 °C) sind diese Dosen eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz in Kühlräumen und -geräten genauso wie beim Autoklavieren. Diese extrem stoßfesten Dosen sind äußerst vielseitig. Nicht flüssigkeitsdicht.
- Ausgezeichnet für den Einsatz in Kühlräumen und -geräten geeignet — Inhalt einfach zu sehen
- Große Öffnung und gerade Wände ermöglichen ungehinderten Zugriff und problemlose vollständige Entnahme von Proben
- Dosen mit 15, 30 und 60 ml haben naturfarbene Polypropylen-Deckel
- Dosen mit 125 ml bis 1 l haben weiße Polypropylen-Deckel mit umlaufender Innenfurche zum besseren Stapeln
- 125 und 250 ml-Flaschen passen zu Osterizer™ und anderen Mischern mit Mason-Gewinden; empfohlen für die Verwendung mit dem entsprechenden Flüssigkeitstransferverschluss (DS2153-0700).
- Nicht flüssigkeitsdicht; nicht für den Transport von Flüssigkeiten empfohlen
- Autoklavierbar/transparent
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1 oz., 30 ml |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1.4 in. |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.3 in. |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 33 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung |
Enthält | Abdeckung |
Material | Polycarbonat |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.