Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Regenwasser-Probensammler und Montagekit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8456000
Click to view available options
Enthält:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
HDPE-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 11349754
Marke: Thermo Scientific™ 11001000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Thermo Scientific™ Nalgene Regenwasser-Probensammler-Montage-Kit sammelt bei Montage im Graben oder Wasserlauf nur den Direktfluss — nicht den Regen. —
Sammeln Sie mit dem Thermo Scientific™ Nalgene™ Regenwasser-Probensammler mit HDPE-Flasche einen Liter Regenwasser innerhalb der ersten Minuten eines Regens oder Sturms. Auslaufsicher†, wenn der Verschluss angebracht ist. Probennahmevorrichtung wurde zum einmaligen Gebrauch entwickelt. Sie sind mit dem Montagekit für Regenwasser-Probensammler (Bestellnr. 1160-1000). Probensammler eignen sich ideal für die Probenahme für anorganische Analysen. Klicken Sie hier, um sich unser Anleitungsvideo für den Regenwasser-Probensammler anzusehen.
Merkmale:
  • Auslaufsicher†, wenn der Polypropylen-Verschluss angebracht ist
  • Einweg-Probennahmevorrichtung zum einmaligen Gebrauch
  • Ideal für die Probenahme für anorganische Analysen
Lieferumfang:
EPDM-Dichtung, Kugelventil und Verschluss aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wasserprobenehmer
Material HDPE
Beschreibung Regenwasser-Probenehmer 1 l HDPE
Enthält HDPE-Flasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (angloamerikanisch) 33,8 oz.
Kapazität (metrisch) 1 L
Verschlussgröße 63 mm
Zertifizierung/Konformität Erfüllt EPA NPDES MSGP (Fed.Reg. FRL-6880-5 10/20/00 sowie die meisten staatlichen Anforderungen an die Probenahme
Menge 1/Packung, 4/Karton
Eingeschränkte Garantiezeit: Für dieses Produkt gewähren wir eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum. Dabei gelten die Garantievoraussetzungen und Ausnahmeregelungen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.