Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische HDPE-Flaschen können einfach befüllt werden. Durch hervorragende chemische Beständigkeit eignen sich diese Flaschen für eine Vielzahl von Anwendungen.
21.50 € - 180.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Beschreibung | Quadratische Weithalsflasche |
Material | HDPE |
Sterilität | Unsteril |
Verschlussfarbe | Naturfarben, durchscheinend |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10145660
|
Thermo Scientific™
2114-0002 |
60 ml | 28 mm |
21.50 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10379630
|
Thermo Scientific™
2114-0006 |
175 ml | 38 mm |
38.45 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10524051
|
Thermo Scientific™
2114-0008 |
250 ml | 43 mm |
38.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10400011
|
Thermo Scientific™
2114-0016 |
500 ml | 53 mm |
64.20 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10248280
|
Thermo Scientific™
2114-0032 |
1 l | 63 mm |
180.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische HDPE-Flaschen können einfach befüllt werden. HDPE weist eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole auf, sodass sich diese Flaschen für zahlreiche Anwendungen eignen. Eignen sich für den Einsatz in Gefrierschränken bis zu -100 °C (-148 °F).
- Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
- Die Flaschenform spart Platz im Gefrierschrank
- HDPE weist eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole auf, sodass sich diese Flaschen für zahlreiche Anwendungen eignen
- Verschlüsse ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit
- Auslaufsicher†
Spezifikation
Durchscheinend | |
HDPE | |
Naturfarben, durchscheinend | |
Ja | |
Weit | |
Ja | |
Ohne Einlage | |
Schraubverschluss |
Quadratische Weithalsflasche | |
Unsteril | |
USP Klasse VI; FDA – 21 CFR | |
Nein | |
Quadratisch | |
Quadratische Weithalsflasche | |
Polypropylen | |
Nein |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.