Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Polycarbonatflaschen mit Graduierung, ohne Verschluss: Verpackt auf Tablett
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene Polycarbonat-Flaschen mit Graduierung sind langlebig, autoklavierbar und dank ihres quadratischen Design praktisch in der Handhabung. Flaschen aus Polycarbonat eignen sich ideal zur Lagerung wässriger Lösungen und Kurzzeitaufbewahrung von Nährmedien.
- Durchsichtig
- Praktische quadratische Form
- Autoklavierbar
- Auch bei niedrigen Temperaturen widerstandsfähig und haltbar
- Mit permanenter Graduierung und tropfsicherer Halsöffnung
Bestellinformationen:
Ohne Verschlüsse auf Tabletts verpackt, diese sind separat erhältlich (Serie 362150).
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss abnehmen bzw. Schraubverschluss vollständig abschrauben. Bitte nur leer autoklavieren. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Flasche.
Flaschen mit farbigen Verschlüssen, die separat erhältlich sind.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 oz., 125 ml |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Quadratische Flasche mit Graduierung |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,1 in. |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.1 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28 mm |
Material | Polycarbonat |
Anzahl pro Karton | 96 |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.