Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Vermeiden Sie kostenintensives Waschen, Depyrogenisieren und Sterilisieren im Autoklav dank der nicht pyrogenen, quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Medienflaschen mit Verschluss. Sie eignen sich perfekt für die Lagerung und Probenaufbewahrung aktiver pharmazeutischer Inhaltsstoffe sowie von Zwischenprodukten. Sie finden ebenfalls Verwendung bei der Herstellung und Aufbewahrung von Puffern und Kulturen oder bei der langfristigen Lagerung ph-sensitiver Flüssigkeiten wie etwa Kulturmedien.
Eigenschaften:
- Aus haltbarem und bruchsicherem Polyethylenterephthalat-G-Copolymer (PETG)
- Geeignet für Tiefkühllagerung bis -40 °C
- Schrumpfband um Verschluss und Hals für manipulationssichere Dichtung
- Auslaufsichere Flaschen und HDPE-Verschlüsse
- Steril und pyrogenfrei
- Auch mit geringem Partikelgehalt erhältlich
- Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
Bestellinformationen:
- Eingeschweißt auf Tabletts verpackt.
Hinweis:
- Die 2 l-Flaschen haben eingeformte Handgriffe.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1.6 Zoll |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 0.71 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gefrierlagerung bis zu minus 40 Grad C, Media/Buffer Storage, Storage |
Material | PETG |
Anzahl pro Karton | 96/Cs. |
Anzahl pro Packung | 24/Pk. |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.