Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss: Nicht steril, auf Tabletts eingeschweißt
Beschreibung
Nutzen Sie für Verpackung und Versand von flüssigen Medien, Puffern und Seren die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Medienflaschen mit Verschluss. Diese dickwandigen und robusten Flaschen stellen eine hervorragende Gassperre dar und sind speziell für die Aufbewahrung von Medien und Seren vorgesehen.
- Dickwandig und haltbar
- Bruchsicher
- Hervorragende Eigenschaften als Gas-Barriere
- Werden auf Tabletts eingeschweißt geliefert
- Eingeformte Graduierungen
- Transparente Flaschen zur einfachen Erkennung des Inhalts
- Unsteril
- Auslaufsicher†
Hinweis:
†Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 2 l |
Kapazität (angloamerikanisch) | 67,6 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | 2.000 ml, Verschluss 53B, auf Tablett verpackt |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4.57 Zoll |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.5 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 39 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung von Medien und Seren |
Material | PETG |
Anzahl pro Karton | 12 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420840 | Konformitätsbescheinigung | 22/01/2025 | 322020-2000 |
1316946 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 322020-2000 |
1296284 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 322020-2000 |
1416814 | Konformitätsbescheinigung | 31/10/2024 | 322020-2000 |
1410696 | Konformitätsbescheinigung | 24/07/2024 | 322020-2000 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.