Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ eckige Medienflaschen aus PETG
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Beschreibung
Die Produkte werden mit Wasser zur Injektion gemäß USP gereinigt und nach dem Waschen in Reinräumen der Klasse 5 mit Verpackungen/Inspektionshauben der Klasse 4 weiterverarbeitet, um diese extrem partikelarmen Produkte herzustellen. Zertifiziert und zwischen Chargen darauf getestet, dass der Partikelgehalt weniger als 1/3 der gemäß den Vorgaben nach USP <788> zulässigen Grenzwerte beträgt, um eine potenzielle Partikelkontamination einzuschränken. Sterile, gebrauchsfertige Produkte mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6 im Inneren des Behälters/Verschlusses, einschließlich zweier hitzeversiegelten sterilen Barrieren zum Schutz des Produkts vor der Verwendung
ulliKeine kostspieligen Wasch-, Depyrogenisierungs- und Autoklavierschritte mehr/liliAus haltbarem und bruchsicherem Polyethylenterephthalat-G-Copolymer (PETG)/liliSchrumpfband um Verschluss und Hals für manipulationssichere Dichtung/liliAuslaufsichere Flaschen und HDPE-Verschlüsse/liliIdeal für die Lagerung und Probenahme pharmazeutischer Wirkstoffe und größerer Mengen an Zwischenprodukten/liliAuch die perfekte Wahl für die Herstellung und Lagerung von Puffern und Kulturen sowie für die Langzeitlagerung pH-sensitiver Flüssigkeiten wie z. B. Kulturmedien./liliUmfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung/liliIn Schrumpffolie verpackt auf Tabletts/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 125 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,13 in. |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.10 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probennahme, Vorbereitung, Aufbewahrung, Langzeitlagerung, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation , Validation Testing, Drug Substance, Drug Product |
Material | PETG |
Anzahl pro Karton | 50/Cs. |
Anzahl pro Packung | 5/Pk. |