Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene quadratische Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte besitzen eine permanente Graduierung und einen tropfsicheren Ausguss zum einfacheren Abmessen und Ausgießen.
Platzsparende quadratische Form, chemisch beständig.
- Quadratische Seiten ermöglichen gute Platzausnutzung und guten Griff
- Die Verschlüsse bieten hervorragende Auslaufsicherheit†, da sie keine Einlagen haben, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Reagenzien kontaminieren können
- Graduiert für einfaches Dispensieren
- Auslaufsicher†
- Für Temperaturen bis zu -100 °C (148 °F)
- Nicht autoklavierbar
- Nimmt am ACT-Label-Programm von My Green Lab teil
Im Lieferumfang enthalten:
Auslaufsichere† Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Hinweis:
Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behältereignen sich für die Langzeitlagerung, sollten jedoch keiner direkten UV-Strahlung ausgesetzt werden.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1 oz., 30 ml |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Quadratische Enghalsflasche |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,5 in. |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 0,5 in. |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 14 mm |
Enthält | Auslaufsichere Schraubverschlüsse aus Polypropylen |
Material | HDPE |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1415507 | Konformitätsbescheinigung | 17/10/2024 | 2018-0030 |
1387523 | Konformitätsbescheinigung | 17/06/2023 | 2018-0030 |
1351337 | Konformitätsbescheinigung | 22/03/2022 | 2018-0030 |
1329321 | Konformitätsbescheinigung | 21/08/2021 | 2018-0030 |
1306250 | Konformitätsbescheinigung | 21/01/2021 | 2018-0030 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.