Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rundboden-Zentrifugenflaschen; PC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10468992
Click to view available options
Nominales Fassungsvermögen:
250 mL
Max. Kraft:
27.500 x G
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 10468992
Marke: Thermo Scientific™ 31230250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene Rundboden-Zentrifugenflaschen sind ideal für die großvolumige Zellgewinnung, Pelletierung und Proteinreinigung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenflaschen aus Polycarbonat mit Rundboden eignen sich ideal für die Zellernte mit großen Volumina, Pelletierung und Proteinreinigung und sowie für Thermo Scientific™ Fiberlite™ Kohlefaserrotoren. Diese aus durchsichtigem Polycarbonat gegossenen lichtdurchlässigen Flaschen sind autoklavierbar und besitzen eine exzellente mechanische Festigkeit. Der Rundboden erleichtert die Bildung und Rückgewinnung von Pellets.
  • Aus transparentem Polycarbonat für eine einfache Sichtkontrolle der Proben
  • Das Rundboden-Design erleichtert Bildung und Gewinnung von Pellets
  • Flaschen müssen für einwandfreie Funktion zu mindestens 80 % befüllt sein
  • Für den Einsatz in Standardrotoren wird die Verwendung des Nalgene Rundbodenadapters DS3124-0010 empfohlen
  • Für die Zentrifugation biologischer und chemischer Proben bei geringer bis mittlerer Geschwindigkeit
  • Autoklavierbar; wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der PC-Zentrifugenflaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Naturfarbene HDPE-Flasche mit PP-Verschluss
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 36
Anzahl pro Packung 4
Nominales Fassungsvermögen 250 mL
Graduated Nein
Max. Kraft 27.500 x G
Form Rund
Höhe (metrisch) 140,0 mm
Produkttyp Zentrifugenflasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 61,8 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein