Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit Schikanenboden aus PETG: Steril
Durch die Verwendung dieser Einweg-Kolben, die ideal für Suspensionskulturen sowie die Herstellung, Mischung oder Lagerung von Medien sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko.
Marke: Thermo Scientific™ 4116-0125
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.65600kg
Benachrichtigungen:
†Validierungsordner sind für Kunden als unterstützende Dokumentation während Ihres Produktvalidierungsprozesses erhältlich. Diese vertraulichen Informationen können unter rocregsupport@thermofisher.com angefordert werden. Nach der Anforderung wird Ihnen eine Geheimhaltungsverpflichtung zum Ausfüllen zugesandt.
Beschreibung
Durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit Schikaneboden aus PETG, die ideal für Suspensionskulturen sowie Medienherstellung, -mischung oder -lagerung geeignet sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko. Das kristallklare PETG ist robust und bruchsicher, sodass die persönliche Sicherheit erhöht wird. Alle Größen sind belüftet oder unbelüftet erhältlich.
- Sterile Einmalanwendung zur Verringerung des Kontaminationsrisikos
- Fällt beim Autoklavieren zur Reduzierung biogefährlichen Abfalls in sich zusammen
- Graduiert zur schnellen Volumenbestimmung
- Hervorragende Validierungsunterstützung: Validierungsordner auf Anfrage erhältlich†
Hinweis:
† Validierungsordner sind für Kunden als unterstützende Dokumentation während des Produktvalidierungsprozesses erhältlich. Diese vertraulichen Informationen können unter rocregsupport@thermofisher.com angefordert werden. Nach der Anforderung wird Ihnen eine Geheimhaltungsverpflichtung zum Ausfüllen zugesandt.
Spezifikation
4 oz. | |
PETG | |
1 | |
Keine | |
Ja | |
Enghals | |
Mit Schikanen | |
38 – 430 mm |
125 ml | |
24 | |
Erlenmeyer | |
Nicht autoklavierbar | |
Ja | |
Steril | |
Belüftet |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.