Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Silicone Sanitary Gaskets (76 mm ferrule) Artikelnummer.: 10641703
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Silicone Sanitary Gaskets (76 mm ferrule)
Artikelnummer. 10641703
Für Ferrulengröße 3 in (76 mm)
Click to view available options
Für Ferrulengröße 3 in (76 mm)
Artikelnummer. 10641703
Marke: Thermo Scientific™ 26720300
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Nalgene-Ballonflaschen
Schutz vor Undichtigkeit, Bruch und Kontaminationen durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Silikon-Sanitärdichtungen für Nalgene™ Ballonflaschen. Die Dichtungen aus platingehärtetem Silikon gewährleisten höchste Reinheit für biopharmazeutische Anwendungen.
  • Autoklavierbar
  • Zur Verwendung mit Nalgene™ Ballonflaschen (Bestell- Nr. 2261, 2630 und 2640)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI.
Verschlussgröße Ferrulengröße 3 in. (76 mm)
Beschreibung Sanitärdichtungen aus Silikon
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene Sanitär-Ballonflaschen
Material Silikon
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Dichtung
Menge Case of 6
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Silicone Sanitary Gaskets (76 mm ferrule) >