Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Silicone Sanitary Gaskets (19 mm ferrule)
Click to view available options
Für Ferrulengröße 0,75 in (19mm)
Beschreibung
Schutz vor Undichtigkeit, Bruch und Kontaminationen durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Silikon-Sanitärdichtungen für Nalgene™ Ballonflaschen. Die Dichtungen aus platingehärtetem Silikon gewährleisten höchste Reinheit für biopharmazeutische Anwendungen.
- Autoklavierbar
- Zur Verwendung mit Nalgene™ Ballonflaschen (Bestell- Nr. 2261, 2630 und 2640)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | Erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI. |
Verschlussgröße | Ferrulengröße 0.75 in. (19 mm) |
Beschreibung | Sanitärdichtungen aus Silikon |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene Sanitär-Ballonflaschen |
Material | Silikon |
Anzahl pro Karton | 6/Cs. |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Produkttyp | Dichtung |
Menge | Case of 6 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Silicone Sanitary Gaskets (19 mm ferrule) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur