Learn More
Nalgene™ Settlometer Behälter mit Deckel
Ersatzteil für das Nalgene™ Settlometer-Kit
Marke: Thermo Scientific Nalgene 711010-9507
139.26 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Der Nalgene Settlometer™ Behälter mit Abdeckung ist ein Ersatzteil für das Nalgene™ Settlometer Kit (Kat.-Nr. 1010-0507).Das Nalgene™ Settlometer Kit dient zur Analyse des Belebtschlammprozesses in Abwasseraufbereitungsanlagen.Der 2 l-Behälter ist leicht, durchsichtig, hochgradig stoßfest und verfügt über leicht ablesbare weiße Messlinien.
Eigenschaften:
- Leicht
- Transparent
- Stoßfest
- Leicht ablesbare weiße Messlinien
- Ungefähre Behälterabmessungen:Außendurchmesser× H:13,2 × 19,1 cm (3,3 × 7,5 Zoll)
- Aus Polycarbonat
Spezifikation
2 l-Polycarbonat-Behälter | |
Ersatzteil | |
Nalgene™ Settlometer-Kit |