Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Septumverschlüsse
Thermo Scientific Nalgene Septumverschlüsse besitzen ein Septum aus einem dualen Materialmix für bessere Gasbarriere-Eigenschaften; Die PVDC-Version weist eine mehr als 40-fache Verbeserung der CO2-Durchlässigkeit auf.
437.33 € - 1050.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Beschreibung | Nalgene Verschlüsse für Medienflaschen |
Material | HDPE |
Verpackung | Großpackung |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Anzahl pro Karton | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Anzahl pro Karton | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13127673
|
Thermo Scientific™
342178-0384 |
38 bis 430 mm | 240 | Steril |
1050.00 €
240 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11344465
|
Thermo Scientific™
342178-0240 |
24 bis 415 mm | 200 | Steril |
437.33 €
200 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Septumverschlüsse besitzen ein Septum aus einem dualen Materialmix für bessere Gasbarriere-Eigenschaften; Die PVDC-Version weist eine mehr als 40-fache Verbeserung der CO2-Durchlässigkeit auf.
Für Medienflaschen aus PET/PETG HDPE-Verschluss mit Septum aus Silikon/PVDC oder Silikon/TFE.
- Ohne Klebstoff
- Nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch, pyrogenfrei
- Halsöffnung 38-430 (38 mm)
- Steril
Spezifikation
Weiß | |
HDPE | |
Steril | |
Gemäß Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485 hergestellt. | |
Steril | |
Nalgene sterile PET- und PETG-Medienflaschen |
Nalgene Verschlüsse für Medienflaschen | |
Großpackung | |
Silikon/PTFE | |
Ja | |
Verschluss | |
Polyethylen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.