Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Mason-Flaschen aus PPCO mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10234501
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10234501
Marke: Thermo Scientific™ 21151000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Transferieren Sie Flüssigkeiten im Labor oder Feld mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Mason-Flaschen mit Verschluss.
Thermo Scientific Nalgene Mason-Flaschen aus Polypropylen eignen sich zusammen mit dem Nalgene-Verschluss (Katalognr. DS2153) zum Umfüllen von Flüssigkeiten und Dekantieren im Labor oder im Freien.
Diese Flaschen mit einem Halsdurchmesser von 70 mm passen auf die meisten Mischer und Anschlüsse oder Deckel mit Mason-Gewinde.
  • 70 mm-Halsöffnung zum Anbringen von Anschlüssen oder Deckeln mit Mason-Gewinde oder mit Osterizer™ oder anderen Mischern mit passenden Gewinden
  • Weite Halsöffnung zur einfachen Befüllung oder Probenahme
  • Autoklavierbar
Im Lieferumfang enthalten:
  • Polypropylen-Schraubverschlüsse
  • Ersatzverschlüsse separat erhältlich (Kat. Nr. 712154-0700)
Hinweise:
  • Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig aufschrauben bzw. Verschluss abnehmen.
  • Mason-Gefäße sind nicht flüssigkeitsdicht. Nicht für den Flüssigkeitstransport empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 ml (32 oz.)
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 61mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeitsübertragungsverschluss DS2153-0700
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 6
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 213mm
Produkttyp Einmachglas mit Verschluss
Höhe (angloamerikanisch) 8,4 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 70 mm
Durchmesser (metrisch) 94mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.