Learn More
Thermo Scientific™ Runde Nalgene™ Clearboy™ Ballonflasche aus Polycarbonat mit Verschluss
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Clearboys sind robust und auch leichter und sicherer als Glas.
Geeignet für die Vorbereitung von Medien und Kulturen mit großen Volumen, insbesondere dort, wo eine optische Qualitätsprüfung der Inhalte wichtig ist. Autoklavierbar für sterile Anwendungen und ideal geeignet für die gekühlte oder tiefgekühlte Lagerung von wässrigen Lösungen, wie sterilem Wasser sowie wässrigen Reagenzien und Medien.
- Erhältlich in Größen von 10 und 20 Litern für eine Vielzahl biopharmazeutischer Anwendungen
- Graduierung in Litern und Gallonen
- Aus durchsichtigem, haltbarem Polycarbonat geformt
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für den Flüssigkeitstransfer
- Autoklavierbar/mit Graduierung/auslaufsicher†
Im Lieferumfang enthalten:
- Polypropylen-Verschluss und TPE-Dichtung
Bestellinformationen:
Zusätzliche Verschlussoptionen: Nalgene Füll-/Belüftungs-Schnellschraubverschlüsse (Kat.-Nr. 2158), Nalgene Füll-/Belüftungsverschlüsse (Kat.-Nr. 2162), Nalgene Top Works™ Flüssigkeitstransfersysteme (Kat.-Nr. 2135) und Nalgene-Validierungsflaschen (Kat.-Nr. No. DS2127). Weiteres Zubehör: Nalgene Schlauchkupplungen (Kat.-Nr. Nr. 6149).
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig abschrauben und Hahn abmontieren.
† Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2,6 gal. |
Kapazität (metrisch) | 10 l |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 83 B |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Runder klarer Clearboy |
Außendurchmesser (metrisch) | 253 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Großvolumige Medien- und Kulturvorbereitung, insbesondere wenn eine Sichtprüfung erforderlich ist., Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 294 mm |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1323403 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 2251-0020 |
1291036 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 2251-0020 |
1333533 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 2251-0020 |
1416674 | Konformitätsbescheinigung | 26/10/2024 | 2251-0020 |
1416358 | Konformitätsbescheinigung | 23/10/2024 | 2251-0020 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.