Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polypropylene Tank with Cover
Mit diesen abgedeckten, rechteckigen Tanks, die in Größen von 8 bis 114 l für alle Anwendungsanforderungen erhältlich sind erreichen Sie erheblich weniger Verdunstung und Kontamination.
208.00 € - 687.00 €
Spezifikation
Typ Behälter mit Deckel
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10232611
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
14200-0002
8 L
208.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10683961
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
14200-0005
20 L
458.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10544251
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
14200-0010
30 L
314.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10409382
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
14200-0015
38 l
473.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10008770
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
14200-0020
50 L
559.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10708181
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
14200-0045
120 L
687.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2026
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Reduzieren Sie Verdunstung und Kontamination erheblich durch den Einsatz eines rechteckigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Tanks mit Deckel, der in Größen von 8 bis 114 l erhältlich ist. Tanks können mit einem werkseitig installierten Hahn modifiziert werden.
Eigenschaften:
  • Für die Verwendung mit vielen organischen Chemikalien geeignet
  • Bietet gute Beständigkeit gegen Spannungsrisse
  • Autoklavierbar
Gewährleistung:
90 Tage
Anmerkung:
Tanks, die bei erhöhten Temperaturen oder mit Flüssigkeiten mit hohem spezifischem Gewicht verwendet werden, sollten von außen abgestützt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Behälter mit Deckel
Polypropylen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Achtung:
Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polypropylene Tank with Cover