Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polypropylene Tank with Cover
Artikelnummer. 10409382
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 L
20 L
30 L
38 l
50 L
120 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10409382
Marke: Thermo Scientific™ undefined
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen abgedeckten, rechteckigen Tanks, die in Größen von 8 bis 114 l für alle Anwendungsanforderungen erhältlich sind erreichen Sie erheblich weniger Verdunstung und Kontamination.
Reduzieren Sie Verdunstung und Kontamination erheblich durch den Einsatz eines rechteckigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Tanks mit Deckel, der in Größen von 8 bis 114 l erhältlich ist. Tanks können mit einem werkseitig installierten Hahn modifiziert werden.
  • Für die Verwendung mit vielen organischen Chemikalien geeignet
  • Bietet gute Beständigkeit gegen Spannungsrisse
  • Autoklavierbar
Hinweis:
Tanks, die bei erhöhten Temperaturen oder mit Flüssigkeiten mit hohem spezifischem Gewicht verwendet werden, sollten von außen abgestützt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Typ Behälter mit Deckel
Material Polypropylen
Kapazität (angloamerikanisch) 10 gal.
Kapazität (metrisch) 38 l
Länge (metrisch) 45.7 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30 cm
Höhe (angloamerikanisch) 12 in.
Höhe (metrisch) 30 cm
Anzahl pro Karton 1
Anzahl pro Packung 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Achtung:
Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.