Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Clearboy™, rechteckig, aus Polycarbonat mit Hahn, 20 l
144.20 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
20 l
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Clearboy Kanister im platzsparenden Design zum Lagern und zur Ausgabe von Medien, Lösungen und sterilem Wasser.
Diese Kanister verfügen über eine Weithalsöffnung zum bequemen Befüllen und Säubern. Ausgestattet mit einem stabilen Edelstahlgriff und extremer Stoßfestigkeit. Ideal für den Einsatz im Kühlraum Autoklavierbar/durchsichtig/graduiert/auslaufsicher†.
Eigenschaften
- Bequemes Dosieren durch eingeformte Skalen in Schritten von 5 Gallonen und 1 Liter
- Edelstahlgriff für den bequemen Transport der Behälter
- Der in einem Stück geformte Hahn bietet Stabilität und Auslaufsicherheit.
- Durch die durchsichtige Wandung dieser Ballonflasche lässt sich der Inhalt hervorragend beobachten
- Die im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Autoklavieranweisungen befolgen, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten; der Schlauchadapter ist nicht autoklavierbar
- Autoklavierbar/transparent/mit Skala
Im Lieferumfang enthalten:
Polypropylen-Hahn und -Schraubverschluss
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 Gallone. |
Kapazität (metrisch) | 9 l |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 100 mm |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Autoklavierbare, klare, rechteckige Ballonflasche mit Hahn |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 86 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für den Einsatz, wenn eine Sichtprüfung des Inhalts erforderlich ist |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 361 mm |