Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische HDPE-Flaschen mit Verschluss
Artikelnummer. 10373401
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
63 mm
Mit diesen platzsparenden Flaschen, die eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole besitzen, können Sie Flüssigkeiten und trockene Substanzen transportieren, aufbewahren oder entsprechende Proben entnehmen.
Mit diesen platzsparenden Flaschen, die eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole besitzen, können Sie Flüssigkeiten und trockene Substanzen transportieren, aufbewahren oder entsprechende Proben entnehmen. Die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Flaschen mit Verschluss benötigen im Regal weniger Platz als herkömmliche runde Flaschen. Die HDPE-Flaschen haben eine robuste Wandkonstruktion mit geraden Seitenwänden und einem weiten Hals für ein einfaches Befüllen.
Eigenschaften:
  • Durch hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole stellen diese Flaschen ausgezeichnete Behälter für den Schutz Ihrer wertvollen Proben dar
  • Durch die rechteckige Form passen sie bequem in Tiefkühlgeräte zur Lagerung bei bis zu -100 °C (-148 °F)
  • Polypropylen-Schraubverschlüsse ohne Einlage sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit† ohne das Risiko von Faltenbildung der Einlagen, die zu Undichtigkeiten führen und Lösungen kontaminieren können.
  • Auslaufsicher†
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschlüsse
Informationen zum Recycling: Nalgene Wiederverwendbare HDPE-Flaschen sind so konzipiert, dass sie unter gewöhnlichen Laborbedingungen viele Jahre halten. Doch wie bei allen langlebigen Produkten müssen sie ausgemustert und schließlich ersetzt werden. Nalgene HDPE-Flaschen und ihre Verpackung sind leicht wiederverwertbar. Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Flaschenprodukte verpackt sind. Nach Ablauf der Produktlebensdauer sollten Sie Ihre Nalgene HDPE-Flaschen waschen und recyceln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 64 oz., 2.000 ml
Kapazität (metrisch) 2 l
Kapazität (angloamerikanisch) 64 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Rechteckige Weithalsflasche
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 2 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 51 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 152 mm
Anzahl pro Karton 12
Anzahl pro Packung 4
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 84 mm
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI; FDA – 21 CFR
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rechteckig
ACT Label Ja
Höhe (metrisch) 242 mm
Produkttyp Weithalsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 9,5 in.
Verschlussauskleidung Ohne Einlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 63 mm
Durchmesser (metrisch) 152,4 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne das Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.