Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rechteckige HDPE-Flaschen mit Verschluss: Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10009022
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
Packungsgröße:
125 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10009022
Marke: Thermo Scientific™ 3120070004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dank ihrer platzsparenden rechteckigen Form sind die rechteckigen HDPE-Verschlussflaschen eine gute Wahl bei wenig Platz.
Dank ihrer platzsparenden rechteckigen Form sind die rechteckigenThermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Verschlussflaschen eine gute Wahl bei wenig Platz.
Merkmale:
  • Widerstandsfähig gegen Risse oder Löcher
  • Aus naturfarbenem Polyethylen hoher Dichte mit Polypropylenverschluss
  • Auslaufsicher†
  • Großpackung für Verpackungsanwendungen
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Naturfarben
Beschreibung Rechteckige Flasche
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.8 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0.8 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 21 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 500
Anzahl pro Packung 500
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rechteckig
Höhe (metrisch) 102 mm
Produkttyp Flasche
Breite (angloamerikanisch) 2,4 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 mm
Durchmesser (metrisch) 21 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.