Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rechteckige braune HDPE-Flaschen
Catalog Number p-4521983
28.47 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21983" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Diese platzsparenden Flaschen mit widerstandsfähigen Wänden und großer Öffnung für einfaches Befüllen schützen lichtempfindliche Proben oder trockene Materialien vor Exposition.
Schützen Sie lichtempfindliche Flüssigkeiten und Trockensubstanzen vor Lichteinwirkung. Diese rechteckigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaschen aus braunem HDPE benötigen weniger Stauraum als traditionelle runde Flaschen. Diese Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte verfügen über widerstandsfähige Wände und eine große Öffnung für einfaches Befüllen. Aufgrund ihrer hervorragenden chemischen Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Säuren, Basen und Alkoholen eignen sich diese Behältnisse vorzüglich für Probenahme, Versand und Aufbewahrung von UV-Licht empfindlichen Flüssigkeiten und Trockensubstanzen.
  • Schraubverschluss aus braunem Polypropylen
  • Braunes HDPE verringert die Durchlässigkeit gegenüber UV-Licht, um lichtempfindliche Flüssigkeiten zu schützen
  • Erfüllt die Lichttransmissionsbestimmungen der US-Pharmakopöe 23.
  • Die rechteckige Form eignet sich ideal für den platzsparenden Einsatz im Gefrierschrank bei bis zu -100° C (-148° F)
  • Durch hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole stellen diese Flaschen ausgezeichnete Behälter für den Schutz Ihrer wertvollen Proben dar
  • Verschlüsse ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit†
  • Auslaufsicher†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Beschreibung Braune rechteckige Weithalsflasche
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0,8 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 21 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 61 mm
Anzahl pro Karton 72
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 38 mm
Verschlussfarbe Braun
Zertifizierung/Konformität Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rechteckig
Höhe (metrisch) 102 mm
Produkttyp Weithalsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Verschlussauskleidung Ohne Einlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.