Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte
Die Filtrationsgeräte eignen sich für die Sterilfiltration, Vorfiltration oder Klärfiltration von Puffern und anderen wässrigen Lösungen, wenn die Proteinbindung nicht beachtet werden muss.
Marke: Thermo Scientific™ 121-0020
77.55 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.39050kg
Beschreibung
Verbesserte Filtrationseffizienz. Thermo Scientific™ Nalgene Rapid Flow Einweg-Filtereinheiten mit PES-Membran (Polyethersulfon) sind mit dem exklusiven Rapid Flow-Trägerplatten-Design ausgestattet und bieten schnelle Durchflussraten und einen hohen Durchsatz. Der optimale Schutz gegen Zellkulturkontaminationen — Die PES-Membranen mit niedriger Proteinbindung und geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen sind optimal geeignet für die Sterilfiltration von Zellkulturmedien, Seren, Zusatzstoffen und Puffern.
- Erhältlich in PES-, CN-, SFCA- und Nylon-Membranen. Die Geräte sind entsprechend der Membran farbcodiert.
- Die Geräte verfügen über die höchste Flussrate und die niedrigste Verklumpung unter allen vergleichbaren Alternativen
- 0,1 μm PES zum Mykoplasmaschutz erhältlich
- 0,2 μm PES-Geräte sind Stammzellen- und Maus-Embryo-Assay-getestet (MEA)
- Pyrogenfrei und endotoxin-frei - Rapid-Flow-Filtereinheiten erfüllen die strengsten Prüfstandards jeder Vakuum-Filtereinheit.
- Erhältlich mit zweckmäßiger steriler Dokumentation
- Einige Produkte auf dieser Seite sind von My Green Lab mit dem ACT-Etikett gekennzeichnet, um datenbasierte, nachhaltige Produkteinkaufentscheidungen zu ermöglichen (die Artikelteilnahme finden Sie unter Vollständige Spezifikationen in der Produkttabelle)
Spezifikation
Ja | |
0,2 μm | |
weiß/ohne | |
12 | |
115 ml | |
50 mm |
Cellulosenitrat | |
Steril | |
72 | |
Filtereinheit | |
115 ml | |
Steril |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.