Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene ™ Verdünnungsflaschen, Polysulfon, Polypropylen-Schraubverschluss
Artikelnummer. 11375514
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
210 mL
220 mL
Verschlussgröße:
28- 415mm
38 - 415mm
Thermo Scientific ™ Nalgene Verdünnungsflaschen sind unsere durchsichtigsten und genauesten Verdünnungsflaschen.
Thermo Scientific ™ Nalgene Verdünnungsflaschen sind unsere durchsichtigsten und genauesten Verdünnungsflaschen.
Sie besitzen eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen Basen, schwache Säuren und alle wässrigen Lösungen. Geeignet für einen Temperaturbereich von -100 °C bis +168 °100C168. Graduiert bei 90 und 99 ml. Genauigkeit ±1 ml.
Eigenschaften:
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen Basen und schwache Säuren—ideal geeignet für Lebensmittel
  • Geeignet für einen breiten Temperaturbereich von -100 °C bis +168 °C (148 °F bis 329 °F)
  • Transparent, so dass die Skala bei 90 ml (Verdünnung 1:10) und 99 ml (Verdünnung 1:100) bequem abgelesen werden kann — auf ±1 ml genau
  • Autoklavierbar, durchsichtig und auslaufsicher†
Hinweis: Autoklavieren nach der Verwendung mit Tween reduziert die Lebensdauer dieser Verdünnungsflasche
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 210 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 7,25 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Polysulfon
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Unsteril
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 7,25 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 210 mL
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 152,9 mm
Produkttyp Verdünnungsflasche
Breite (angloamerikanisch) 1,75 in.
Länge (angloamerikanisch) 1,75 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6,02 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28- 415mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.