Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Wide-Mouth Carboy with Handle
Kann verwendet werden mit: Lagerung und Transport von Feststoffen, Pulvern und Flüssigkeiten; autoklavierbar; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Marke: Thermo Scientific™ 2235-0020
351.59 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21900" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lagern und transportieren Sie Feststoffe, Flüssigkeiten und Pulver in autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsballonflaschen aus Polypropylen mit Griffen. Diese langlebigen Ballonflaschen aus Polypropylen (PP) verfügen über eine praktische Weithalsöffnung für problemlose Entnahme und Reinigung. Die breitschultrigen Griffe ermöglichen selbst mit Handschuhen ein problemloses Tragen und Entleeren.
- Graduierungen in Schritten von 1 gal. 5 l zur einfachen Handhabung
- Weite Öffnung zur Aufnahme von Kopfmischern
- Autoklavierbar
- Auslaufsichere† 100 mm-Schraubverschlüsseaus weißem PP
Spezifikation
Autoklavierbar | |
10 l | |
100 – 415 mm | |
Autoklavierbare Weithals-Ballonflasche mit Griffen | |
Feststoffe, Pulver und Flüssigkeiten lagern und transportieren | |
343 mm | |
Polypropylen | |
6/Cs. | |
Ballonflasche mit Griff | |
12 l |
2.5 gal. | |
Polypropylen | |
Weiß | |
250 mm | |
Graduierung in Litern | |
Griffe | |
Weit | |
1 Ea. | |
3 gal. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.