Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Rührstab
Click to view available options
Länge (metrisch):
248 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
Kombinieren Sie die Funktionen eines Rührstabs und eines Gummiwischers mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Rührstäben aus Polypropylen, die an einem Ende mit einem Flachrührer und am anderen Ende mit einem Dreiecksrührer ausgestattet sind. Die autoklavierbaren Rührstäbe sind mit zahlreichen Laborreagenzien kompatibel.
- Flaches Paddle, 5/8 x 5/8″ (1,6 x 1,6 cm) an einem Ende; dreieckiges Paddle am anderen Ende
- Die Gesamtlänge beträgt 9,75″ (24,8 cm), eine komfortable und gängige Länge für zahlreiche Laboranwendungen
- Verwendbar über einen Temperaturbereich von 0° C bis +135° C, daher geeignet für den Einsatz in Heizanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Rührstab mit flachem Paddel und dreieckigen Paddelenden |
| Länge (angloamerikanisch) | 9¾ in. |
| Länge (metrisch) | 248 mm |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Rührstab |