Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ rechteckige autoklavierbare PPCO-Ballonflaschen mit Hahn, 9 l
Beschreibung
Lagern und dispensieren Sie Medien, Lösungen und steriles Wasser mit den rechteckigen, autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Ballonflaschen mit Hahn. Diese Ballonflaschen sind Platz sparend und haben eine große Öffnung zum einfachen Befüllen und Reinigen, einen Hahn zum einfachen Dispensieren sowie einen robusten Edelstahlgriff.
- Mit Hahn und Schraubverschluss aus Polypropylen; TPE-Dichtung
- Weite Halsöffnung ermöglicht einfaches Befüllen, Umfüllen und Reinigen der Ballonflaschen
- Permanente Graduierungen in 1 Gallonen- und 5 Liter-Schritten für bequemes Dosieren
- Edelstahlgriff für den bequemen Transport der Kanister
- Der in einem Stück eingearbeitete Hahn bietet Stabilität und Auslaufsicherheit.
- Autoklavierbar/mit Graduierung/auslaufsicher†
Im Lieferumfang enthalten:
Polypropylen-Schraubverschlüsse † Der Begriff „auslaufsicher“ wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 5,3 gal. |
Kapazität (metrisch) | 20 l |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 100 mm |
Farbe | Weiß (lichtundurchlässig) |
Beschreibung | Autoklavierbare rechteckige Ballonflasche mit Hahn PP, 20 l |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 86 mm |
Abmessungen (L x B x H) | 318 x 219 x 381 mm (12,5 x 8,62 x 15 in.) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagern und dispensieren Sie Medien, Lösungen und steriles Wasser. |
Mehr anzeigen |