Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pulvertrichter, Polypropylen
Thermo Scientific™ Nalgene Pulvertrichter werden zum Umfüllen von pulvrigen Substanzen verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ 4252-0150
24.53 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Pulvertrichter werden zum Umfüllen von pulvrigen Substanzen verwendet.
Innenrippen verhindern eine Brückenbildung des Pulvers; Außenrippen zur Luftableitung. Chemikalienbeständig gegenüber einer breiten Palette von Laborchemikalien und -reagenzien Eine bruchsichere Alternative zu Glas
- Polypropylen ist bruchsicher und mit zahlreichen Laborreagenzien chemisch kompatibel
- Als robuster Ersatz für Glastrichter für allgemeine Laboranwendungen geeignet
- Autoklavierbar
Spezifikation
147 mm | |
27 mm | |
136 mm | |
Trichter-Pulver PP 150 mm | |
4 Stück/Packung; 24 Stück/Karton |
716 ml | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
30 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1424999 | Konformitätsbescheinigung | 13/03/2025 | 4252-0150 |
1424208 | Konformitätsbescheinigung | 01/03/2025 | 4252-0150 |
1421682 | Konformitätsbescheinigung | 15/02/2025 | 4252-0150 |
1418615 | Konformitätsbescheinigung | 29/11/2024 | 4252-0150 |
1412654 | Konformitätsbescheinigung | 20/08/2024 | 4252-0150 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.