Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ausgusstüllen
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Ausgusstüllen werden aus Polypropylen gefertigt.
Unsere Produkte sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Wir sind stolz darauf, Ihrem Labor eine sicherere Alternative anbieten zu können, die nicht zu Lasten der erforderlichen Genauigkeit geht.
- Für alle Nalgene Flaschen mit 38-430 (38 mm) Halsöffnung
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Ausgusstülle |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 6 |
Anzahl pro Packung | 6 |
Auskleidungsmaterial | Polyethylen |
Produkttyp | Ausgießtülle |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene Flaschen mit 38 – 430 mm-Halsschliff |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7450041010 | Konformitätsbescheinigung | 07/03/2025 | DS2176-0384 |
7444145010 | Konformitätsbescheinigung | 22/01/2025 | DS2176-0384 |
7440210010 | Konformitätsbescheinigung | 20/01/2025 | DS2176-0384 |
7358265010 | Konformitätsbescheinigung | 19/06/2021 | DS2176-0384 |
7190868010-COC | Konformitätsbescheinigung | 13/04/2017 | DS2176-0384 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.