Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Behälter mit Deckel aus PP
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10656011
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.2L
4.6L
Thermo Scientific Nalgene Polypropylen-Behälter mit Deckel sind autoklavierbar und werden zur Lagerung und zum Transport von Flüssigkeiten verwendet.
Thermo Scientific Nalgene Polypropylen-Behälter mit Deckel sind autoklavierbar und werden zur Lagerung und zum Transport von Flüssigkeiten verwendet.
Unsere Produkte sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Wir sind stolz darauf, Ihrem Labor eine sicherere Alternative anbieten zu können, die nicht zu Lasten der erforderlichen Genauigkeit geht.
  • Einfacher Zugriff auf den Inhalt durch gerade Wände und weiten Hals
  • Größere Größen eignen sich auch hervorragend als Abfallbehälter
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2,25 qt. (119,2 l)
Kapazität (metrisch) 2.2L
Kapazität (angloamerikanisch) 2,25 qt.
Farbe Durchscheinend
Durchmesser (angloamerikanisch) 5.3 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Transport
Enthält Abdeckung
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 6
Anzahl pro Packung 1
Gewicht (metrisch) 0,33 kg
Klarheit Durchscheinend
Form Rund
Höhe (metrisch) 19.1cm
Produkttyp Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 7,6 in.
Durchmesser (metrisch) 13,3 cm
Verschlusstyp Deckel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.