Learn More
Thermo Scientific™ Hochbeanspruchbare Nalgene™ Vakuumballonflasche aus Polypropylen mit Griff
150.97 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
20 l
Descripción
Thermo Scientific™ Nalgene™ hochbelastbare Vakuum-Ballonflaschen aus Polypropylen sind als Vakuumfallen nutzbar, halten ein volles Vakuum bis zu acht Stunden und eignen sich für die extremsten Betriebsbedingungen. Die Flaschen sind aus dickwandigem, naturfarbenem Polypropylen für zusätzliche Festigkeit hergestellt und werden mit einem weißen 83B-PP-Verschluss mit einer Dichtung aus TPE (thermoplastischem Elastomer) geliefert. Die Flaschen können an kundenspezifische Anforderungen für Flüssigkeitstransfers angepasst werden. Sie passen perfekt zu einer Vielzahl optionaler 83B-Verschlüsse mit Schlauchanschlüssen (wie z. B. Nalgene™ Top Works™, Nalgene™ Befüll-/Belüftungsverschlüsse) und maßgeschneiderten Schlauchkits.
- Autoklavierbar, wenn die Gewindeverbindungen der Verschlüsse getrennt wurden und das Gefäß leer ist
- Nicht zur Verwendung mit Druck ausgelegt
Bestellinformationen:
- Als Verschlussoptionen bei Vakuumanwendungen zu verwenden mit Schnell-Befüll-/Belüftungsverschlüssen (Bestell- Nr. 2158) oder Nalgene Füll-/Belüftungsverschlüsse (Kat.-Nr. 2162)
- Ein weiteres Zubehör sind Nalgene Gerippte Schottverschraubungen (Kat.- 6149)
- Für Größen von 1 bis 5 Liter gibt es Nalgene-Flaschen für höchste Beanspruchung (Kat.-Nr. 2126)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 5 gal. |
Kapazität (metrisch) | 20 l |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 83 B |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | Strapazierfähige Vakuum-Ballonflaschen |
Außendurchmesser (metrisch) | 282 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die extremsten Einsatzbedingungen, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation |
Enthält | Griffe |
Mostrar más |