Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Beschreibung
Ermöglicht präzises und effizientes Ausgießen
Eigenschaften:
- Mit Rippen für leichtes Stapeln
- Graduierungen, Größencode, Kunststoffcode, Bestellnummer, max. Temperatur und Symbol “Nicht flammfest” im Siebdruck zur einfachen Identifikation und für den sicheren Gebrauch
- Autoklavierbar/graduiert
- Erfüllt die internationale Norm ISO/DIN 7056 hinsichtlich der Genauigkeit von Kunststoffartikeln für das Labor
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Naturfarben, durchscheinend |
Beschreibung | Becher Griffin, niedrige Form, PP, 50 ml |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Graduierungsbereich | 10 bis 50 ml |
Schritten | 5 mL |
Menge | 12 Stück/Packung; 48 Stück/Karton |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7395990010 | Konformitätsbescheinigung | 24/08/2022 | 1201-0050 |
7385392010 | Konformitätsbescheinigung | 20/05/2022 | 1201-0050 |
7370919010 | Konformitätsbescheinigung | 10/01/2022 | 1201-0050 |
7360284010 | Konformitätsbescheinigung | 04/05/2021 | 1201-0050 |
7213050010 | Konformitätsbescheinigung | 20/11/2020 | 1201-0050 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Hinweis: Nicht auf Heizplatten verwenden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur