Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung
Beschreibung
Ermöglicht präzises und effizientes Ausgießen
- Mit Rippen für leichtes Stapeln
- Graduierungen, Größencode, Kunststoffcode, Bestellnummer, max. Temperatur und Symbol “Nicht flammfest” im Siebdruck zur einfachen Identifikation und für den sicheren Gebrauch
- Autoklavierbar/graduiert
- Erfüllt die internationale Norm ISO/DIN 7056 hinsichtlich der Genauigkeit von Kunststoffartikeln für das Labor
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Naturfarben, durchscheinend |
Beschreibung | Becher Griffin, niedrige Form, PP, 100 ml |
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Graduierungsbereich | 10 bis 100 ml |
Schritten | 10 ml |
Menge | 12 Stück/Packung; 48 Stück/Karton |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7402490010 | Konformitätsbescheinigung | 22/09/2022 | 1201-0100 |
7396815010 | Konformitätsbescheinigung | 20/08/2022 | 1201-0100 |
7394715010 | Konformitätsbescheinigung | 09/06/2022 | 1201-0100 |
7379494010 | Konformitätsbescheinigung | 06/11/2021 | 1201-0100 |
7370922010 | Konformitätsbescheinigung | 13/08/2021 | 1201-0100 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Hinweis: Nicht auf Heizplatten verwenden